Print…
Benzyl acetoacetate ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1080-25ML A1080-500ML A1080-100ML
TCIAA1080-25MLEA 29 EUR
TCIAA1080-25ML TCIAA1080-500ML TCIAA1080-100ML
Benzyl acetoacetate ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Benzyl acetoacetate
Fórmula: C₁₁H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 163°C
Densidade: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 108°C
Número MDL : MFCD00008785
Número CAS: 5396-89-4
EINECS: 226-416-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62496c3817cdc6c4effd7f0d259b26c1f36b6f25&vid=62496c3817cdc6c4effd7f0d259b26c1f36b6f25&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %