Print…
Pinacol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D0691-25G D0691-500G D0691-100G
TCIAD0691-25GEA 23 EUR
TCIAD0691-25G TCIAD0691-500G TCIAD0691-100G
Pinacol ≥98.0% (por GC)
Pinacol
Fórmula: C₆H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 174 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 40…41 °C
Densidade: 0,967 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 77 °C
Número MDL : MFCD00004462
Número CAS: 76-09-5
EINECS: 200-933-5
Merck Index: 14,07439
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e046a313a51f7a55fcc49d10db413abb3c9d8af8&vid=e046a313a51f7a55fcc49d10db413abb3c9d8af8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency