Print…
Ethyl isobutyrate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Methylpropionic acid ethyl ester
I0105-25ML I0105-500ML
TCIAI0105-25MLEA 16 EUR
TCIAI0105-25ML TCIAI0105-500ML
Ethyl isobutyrate ≥99.0% (por GC)
Ethyl isobutyrate
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 110°C
Ponto de Fusão: –88 °C
Densidade: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 15°C
Número MDL : MFCD00009165
Número CAS: 97-62-1
EINECS: 202-595-4
UN: 2385
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03814
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9f12036c3e6119db745afa525070435c304ea22&vid=d9f12036c3e6119db745afa525070435c304ea22&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %