Print…
Ethyl 2-bromoisobutyrate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
B0606-25G B0606-500G B0606-100G
TCIAB0606-25GEA 17 EUR
TCIAB0606-25G TCIAB0606-500G TCIAB0606-100G
Ethyl 2-bromoisobutyrate ≥98.0% (por GC)
Ethyl 2-bromoisobutyrate
Fórmula: C₆H₁₁BrO₂
Ponto de ebulição: 161°C
Densidade: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 60°C
Número MDL : MFCD00000123
Número CAS: 600-00-0
EINECS: 209-980-6
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d3122741eedfca6415f2382c340624025b754c3&vid=9d3122741eedfca6415f2382c340624025b754c3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %