Print…
Itaconic acid ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Methylenesuccinic acid, Methylenesuccinic acid
M0223-25G M0223-500G
TCIAM0223-25GEA 17 EUR
TCIAM0223-25G TCIAM0223-500G
Itaconic acid ≥99.0% (por análise titulométrica)
Itaconic acid
Fórmula: C₅H₆O₄
Peso Molecular: 130.1 g/mol
Ponto de ebulição: 381
Número MDL : MFCD00004260
Número CAS: 97-65-4
EINECS: 202-599-6
Merck Index: 14,05242
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=986274e9bae058818059db72907a2206e7162ac9&vid=986274e9bae058818059db72907a2206e7162ac9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity