Print…
2-Propanesulphonyl chloride ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Isopropylsulphonyl chloride
I0291-25G I0291-5G
TCIAI0291-25GEA 118 EUR
TCIAI0291-25G TCIAI0291-5G
2-Propanesulphonyl chloride ≥95.0% (por GC)
2-Propanesulphonyl chloride
Fórmula: C₃H₇ClO₂S
Peso Molecular: 142.61 g/mol
Ponto de ebulição: 83°C
Ponto de Fusão: -47
Ponto de Inflamação: 86°C
Número MDL : MFCD00007453
Número CAS: 10147-37-2
EINECS: 233-415-2
UN: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7c2857a34be87135caacceb2560a44d58576b47&vid=c7c2857a34be87135caacceb2560a44d58576b47&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %