Valeric anhydride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
Pentanoic anhydride
V0006-25ML
V0006-500ML
V0006-100ML
TCIAV0006-25MLEA
19
EUR
TCIAV0006-25ML
TCIAV0006-500ML
TCIAV0006-100ML
Valeric anhydride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Valeric anhydride
Fórmula:
C₁₀H₁₈O₃ Peso Molecular: 186.25 g/mol Ponto de ebulição: 227°C Ponto de Fusão: -56 Ponto de Inflamação: 101°C |
Número MDL :
MFCD00009477 Número CAS: 2082-59-9 EINECS: 218-212-9 UN: 3265 ADR: 8 III |
|
Especificações dos Resultados do Teste
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (Morpholine Method) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...