Print…
1,1,3,3-Tetraethoxypropane ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Malonaldehyde Bis(diethyl Acetal)
T0093-25ML T0093-500ML T0093-100ML
TCIAT0093-25MLEA 26 EUR
TCIAT0093-25ML TCIAT0093-500ML TCIAT0093-100ML
1,1,3,3-Tetraethoxypropane ≥95.0% (por GC)
1,1,3,3-Tetraethoxypropane
Fórmula: C₁₁H₂₄O₄
Ponto de ebulição: 220°C
Ponto de Fusão: –90 °C
Densidade: 0,9185 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 42°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009240
Número CAS: 122-31-6
EINECS: 204-533-1
UN: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b349b80f7915e1ad576575426c191e2d7e3c7cb&vid=0b349b80f7915e1ad576575426c191e2d7e3c7cb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %