Print…
Dietilenotriamina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-Azapentano-1,5-diamina
D0493-25ML D0493-500ML
TCIAD0493-25MLEA 17 EUR
TCIAD0493-25ML TCIAD0493-500ML
Dietilenotriamina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Dietilenotriamina
Fórmula: C₄H₁₃N₃
Peso Molecular: 103.17 g/mol
Ponto de ebulição: 207
Ponto de Fusão: -39
Ponto de Inflamação: 97°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008171
Número CAS: 111-40-0
EINECS: 203-865-4
UN: 2079
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5bc1fa3c8fcbf6b97a17f6167ca38eb5e17b646&vid=a5bc1fa3c8fcbf6b97a17f6167ca38eb5e17b646&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %