Print…
Diethylenetriaminepentaacetic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
D0504-25G D0504-500G
TCIAD0504-25GEA 16 EUR
TCIAD0504-25G TCIAD0504-500G
Diethylenetriaminepentaacetic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Diethylenetriaminepentaacetic acid
Fórmula: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Ponto de Fusão: 220°C
Densidade: 1,558 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004289
Número CAS: 67-43-6
EINECS: 200-652-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,07125
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c61ea65abfa2a2d92e1dc758b93a9e4c2d49d117&vid=c61ea65abfa2a2d92e1dc758b93a9e4c2d49d117&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency