Print…
Iron(II) acetate ≥90.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
I0765-25G I0765-5G
TCIAI0765-25GEA 139 EUR
TCIAI0765-25G TCIAI0765-5G
Iron(II) acetate ≥90.0% (por análise titulométrica)
Iron(II) acetate
Fórmula: C₄H₆FeO₄
Ponto de Fusão: 190 °C
Número MDL : MFCD00058909
Número CAS: 3094-87-9
EINECS: 221-441-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65f240c67037c09d18e418d10e1b87d8d5de4a5a&vid=65f240c67037c09d18e418d10e1b87d8d5de4a5a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Potassium permanganate method) min. 90.0 %