Print…
Lithium acetate 98,0 Titrimetric
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Acetic acid lithium salt, Lithiumacetate
L0191-25G L0191-500G
TCIAL0191-25GEA 39 EUR
TCIAL0191-25G TCIAL0191-500G
Lithium acetate 98,0 Titrimetric
Lithium acetate
Fórmula: H₃CCOOLi
Peso Molecular: 65.99 g/mol
Ponto de Fusão: 283°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013057
Número CAS: 546-89-4
EINECS: 208-914-3
Merck Index: 14,05521
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb6d3c6b579711c5bc32d2fe833ee694a47c0bdc&vid=768c1c54421b79491588c7d509c907f5c938447c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %