Print…
Acetato de 2-metoxietilo ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
M0113-25ML M0113-500ML
TCIAM0113-25MLEA 16 EUR
TCIAM0113-25ML TCIAM0113-500ML
Acetato de 2-metoxietilo ≥98.0% (por GC)
Acetato de 2-metoxietilo
Fórmula: C₅H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 143°C
Ponto de Fusão: –65 °C
Densidade: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 51°C
Número MDL : MFCD00008719
Número CAS: 110-49-6
EINECS: 203-772-9
UN: 1189
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06039
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a79da10fc207e1d48addb5bcd2faa1e327d3cf8e&vid=a79da10fc207e1d48addb5bcd2faa1e327d3cf8e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %