Print…
Acetato de 2-etoxietilo ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Acetato de etilglicol, Acetato do éter monomtílico do etilenoglicol
E0049-25ML E0049-500ML
TCIAE0049-25MLEA 16 EUR
TCIAE0049-25ML TCIAE0049-500ML
Acetato de 2-etoxietilo ≥98.0% (por GC)
Acetato de 2-etoxietilo
Fórmula: C₆H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 156°C
Ponto de Fusão: –62°C
Densidade: 0,976 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 55°C
Número MDL : MFCD00009251
Número CAS: 111-15-9
EINECS: 203-839-2
UN: 1172
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03751
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8f748a25fe01654a2315c349e813eeae31961fd&vid=c8f748a25fe01654a2315c349e813eeae31961fd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %