Print…
Ethyl tridecanoate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
T0959-25ML T0959-5ML
TCIAT0959-25MLEA 246 EUR
TCIAT0959-25ML TCIAT0959-5ML
Ethyl tridecanoate ≥97.0% (por GC)
Ethyl tridecanoate
Fórmula: C₁₅H₃₀O₂
Ponto de ebulição: 198°C
Densidade: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008978
Número CAS: 28267-29-0
EINECS: 248-929-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e7fcc22a2551322d055387c85c148afb8c8f864&vid=1e7fcc22a2551322d055387c85c148afb8c8f864&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %