Print…
Ethyl palmitate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
P0003-25ML P0003-500ML
TCIAP0003-25MLEA 16 EUR
TCIAP0003-25ML TCIAP0003-500ML
Ethyl palmitate ≥97.0% (por GC)
Ethyl palmitate
Fórmula: C₁₈H₃₆O₂
Ponto de ebulição: 342 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 24 °C
Densidade: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008996
Número CAS: 628-97-7
EINECS: 211-064-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=722283335b0d27cd601d11351147af145bb752d8&vid=722283335b0d27cd601d11351147af145bb752d8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %