Print…
Ethyl enantate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Heptylic acid ethyl ester, Enanthic acid ethyl ester, Heptanoic acid ethyl ester, Ethyl heptanoate
H0031-25ML H0031-500ML
TCIAH0031-25MLEA 16 EUR
TCIAH0031-25ML TCIAH0031-500ML
Ethyl enantate ≥98.0% (por GC)
Ethyl enantate
Fórmula: C₉H₁₈O₂
Ponto de ebulição: 188°C
Ponto de Fusão: –66 °C
Densidade: 0,868 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 71°C
Número MDL : MFCD00009538
Número CAS: 106-30-9
EINECS: 203-382-9
Merck Index: 14,03835
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02153c1499d70f35126367e28c25f2276557c8f3&vid=02153c1499d70f35126367e28c25f2276557c8f3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %