Print…
Acetato de 2-metilbutilo ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Acetic acid 2-Methylbutyl ester
A1076-25ML A1076-500ML
TCIAA1076-25MLEA 16 EUR
TCIAA1076-25ML TCIAA1076-500ML
Acetato de 2-metilbutilo ≥98.0% (por GC)
Acetato de 2-metilbutilo
Fórmula: C₇H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 141°C
Densidade: 0,876 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 36°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040494
Número CAS: 624-41-9
EINECS: 210-843-8
UN: 1104
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba9882722d5e3f2f94a7eb9c8a5bfe08c5feeeb&vid=4ba9882722d5e3f2f94a7eb9c8a5bfe08c5feeeb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %