Print…
Methyl decanoate 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Decanoic acid methyl ester, Capric acid methyl ester, Decylic acid methyl ester, Methyl caprate
D0023-25ML D0023-500ML
TCIAD0023-25MLEA 16 EUR
TCIAD0023-25ML TCIAD0023-500ML
Methyl decanoate 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Methyl decanoate
Fórmula: C₁₁H₂₂O₂
Peso Molecular: 186.29 g/mol
Ponto de ebulição: 229°C
Ponto de Fusão: –18°C
Ponto de Inflamação: 107°C
Número MDL : MFCD00009580
Número CAS: 110-42-9
EINECS: 203-766-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7424a47805fb40486ff9ce5aebac84e777fb4e06&vid=7424a47805fb40486ff9ce5aebac84e777fb4e06&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %