Print…
Ethyl decanoate 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Ethyl caprate, Capric acid ethyl ester, Decanoic acid ethyl ester, Decylic acid ethyl ester
D0022-25ML D0022-500ML
TCIAD0022-25MLEA 16 EUR
TCIAD0022-25ML TCIAD0022-500ML
Ethyl decanoate 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Ethyl decanoate
Fórmula: C₁₂H₂₄O₂
Peso Molecular: 200.32 g/mol
Ponto de ebulição: 243°C
Ponto de Fusão: -20
Ponto de Inflamação: 123°C
Número MDL : MFCD00009581
Número CAS: 110-38-3
EINECS: 203-761-9
Merck Index: 14,03776
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e07a4c3d5abc6810e3bd9e8b7c86e8bf2b3d3f&vid=c4e07a4c3d5abc6810e3bd9e8b7c86e8bf2b3d3f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %