Print…
Propyl butyrate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Butyric acid Propyl ester
B0764-25ML B0764-500ML
TCIAB0764-25MLEA 16 EUR
TCIAB0764-25ML TCIAB0764-500ML
Propyl butyrate ≥98.0% (por GC)
Propyl butyrate
Fórmula: C₇H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 144°C
Ponto de Inflamação: 37°C
Número MDL : MFCD00009396
Número CAS: 105-66-8
EINECS: 203-320-0
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07846
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce8b59f0e5b97a18f94a452ac40f8c65f2b3c535&vid=ce8b59f0e5b97a18f94a452ac40f8c65f2b3c535&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %