Print…
Isobutyl butyrate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Butyric acid Isobutyl ester, 2-Methyl-1-propylbutyrate
B0761-25ML B0761-500ML
TCIAB0761-25MLEA 16 EUR
TCIAB0761-25ML TCIAB0761-500ML
Isobutyl butyrate ≥98.0% (por GC)
Isobutyl butyrate
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Peso Molecular: 144.21 g/mol
Ponto de ebulição: 157°C
Ponto de Inflamação: 49°C
Número MDL : MFCD00027134
Número CAS: 539-90-2
EINECS: 208-729-8
UN: 3272
ADR: 3 III
Merck Index: 14,05136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e1dee5510dfc5aca5d5c8a3f82f993ab4d7216e&vid=7e1dee5510dfc5aca5d5c8a3f82f993ab4d7216e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %