Print…
Triacetina ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Glyceryl triacetate, Propane-1,2,3-triyl triacetate, Glycerol triacetate
G0086-25G G0086-500G
TCIAG0086-25GEA 16 EUR
TCIAG0086-25G TCIAG0086-500G
Triacetina ≥99.0% (por GC)
Triacetina
Fórmula: C₉H₁₄O₆
Ponto de ebulição: 260°C
Ponto de Fusão: -78°C
Densidade: 1,1596 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 144°C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008716
Número CAS: 102-76-1
EINECS: 203-051-9
Merck Index: 14,09589
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=537a718b750a8c2b0be70aa592df72454a584ea4&vid=537a718b750a8c2b0be70aa592df72454a584ea4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %