Print…
tert-Butyl acetoacetate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
A0816-25ML A0816-500ML A0816-100ML
TCIAA0816-25MLEA 16 EUR
TCIAA0816-25ML TCIAA0816-500ML TCIAA0816-100ML
tert-Butyl acetoacetate ≥95.0% (por GC)
tert-Butyl acetoacetate
Fórmula: C₈H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 184°C
Ponto de Fusão: –38 °C
Densidade: 0,9756 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 66°C
Número MDL : MFCD00008811
Número CAS: 1694-31-1
EINECS: 216-904-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1468c14f572b5ca843900e594abe7bb3e6048051&vid=1468c14f572b5ca843900e594abe7bb3e6048051&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) 95.0% (total of isomer)