Trichloroacetyl isocyanate ≥97.0% (por base de nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
T1047-1G
T1047-25G
T1047-5G
TCIAT1047-1GEA
24
EUR
TCIAT1047-1G
TCIAT1047-25G
TCIAT1047-5G
Trichloroacetyl isocyanate ≥97.0% (por base de nitrogênio total)
Trichloroacetyl isocyanate
Fórmula:
C₃Cl₃NO₂ Ponto de ebulição: 80 - 85 °C (27 hPa) Densidade: 1,59 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 65°C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00002033 Número CAS: 3019-71-4 EINECS: 221-165-7 UN: 2206 ADR: 6.1,II |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |