Print…
Methyl trichloroacetate ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Trichloroacetic acid methyl ester, TCA-methyl ester
T1013-25G T1013-500G
TCIAT1013-25GEA 41 EUR
TCIAT1013-25G TCIAT1013-500G
Methyl trichloroacetate ≥96.0% (por GC)
Methyl trichloroacetate
Fórmula: C₃H₃Cl₃O₂
Peso Molecular: 177.41 g/mol
Ponto de ebulição: 154°C
Ponto de Fusão: -17.5
Ponto de Inflamação: 72°C
Número MDL : MFCD00000794
Número CAS: 598-99-2
EINECS: 209-960-7
UN: 2533
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=feeb2bf6d5152ec1fc075fd6b6573dfb263e0ed0&vid=feeb2bf6d5152ec1fc075fd6b6573dfb263e0ed0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %