Print…
Ethyl trichloroacetate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Trichloroacetic acid ethyl ester
T1504-25G T1504-500G
TCIAT1504-25GEA 21 EUR
TCIAT1504-25G TCIAT1504-500G
Ethyl trichloroacetate ≥97.0% (por GC)
Ethyl trichloroacetate
Fórmula: C₄H₅Cl₃O₂
Peso Molecular: 191.44 g/mol
Ponto de ebulição: 167°C
Ponto de Inflamação: 65°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000795
Número CAS: 515-84-4
EINECS: 208-212-7
Merck Index: 14,09627
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e365fee4d160dd54a2219645415cdfe9c612124d&vid=e365fee4d160dd54a2219645415cdfe9c612124d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %