Print…
(S)-(-)-1-Phenylethyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (S)-(-)-α-Phenethyl isocyanate, (S)-(-)-α-Methylbenzyl isocyanate, (S)-1-phenylethylisocyanate, (S)-(-)-1-Phenethyl isocyanate
I0335-1G I0335-5G
TCIAI0335-1GEA 34 EUR
TCIAI0335-1G TCIAI0335-5G
(S)-(-)-1-Phenylethyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
(S)-(-)-1-Phenylethyl isocyanate
Fórmula: C₉H₉NO
Peso Molecular: 147.18 g/mol
Ponto de ebulição: 98°C
Ponto de Inflamação: 65°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002036
Número CAS: 14649-03-7
EINECS: 238-698-6
UN: 2206
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=284ef7530654509fc19340bf6c20d584c42aabb8&vid=284ef7530654509fc19340bf6c20d584c42aabb8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%