Print…
(R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
I0334-1G I0334-25G I0334-5G
TCIAI0334-1GEA 30 EUR
TCIAI0334-1G TCIAI0334-25G TCIAI0334-5G
(R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
(R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanate
Fórmula: C₉H₉NO
Ponto de ebulição: 74 - 76 °C (7 hPa)
Densidade: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 65°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00063015
Número CAS: 33375-06-3
EINECS: 251-485-2
UN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e89b893130dab9d5fee1e0204ad7c3bc4d6e881&vid=5e89b893130dab9d5fee1e0204ad7c3bc4d6e881&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%