Print…
(S)-(+)-3-Chloro-1,2-propanediol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (2S)-(+)-3-Chloropropane-1,2-diol, (S)-(+)-3-Chloro-1,2-dihydroxy propane
C1542-10G C1542-25G
TCIAC1542-10GEA 39 EUR
TCIAC1542-10G TCIAC1542-25G
(S)-(+)-3-Chloro-1,2-propanediol ≥98.0% (por GC)
(S)-(+)-3-Chloro-1,2-propanediol
Fórmula: ClCH₂CHOHCH₂OH
Ponto de ebulição: 80°C
Densidade: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 126°C
Número MDL : MFCD00210270
Número CAS: 60827-45-4
UN: 2689
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de449e591b26fd94b1a9c1bbe0897f2b4dee3e50&vid=de449e591b26fd94b1a9c1bbe0897f2b4dee3e50&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%