Print…
(R)-(-)-3-Chloro-1,2-propanediol ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (R)-(-)-3-Chloro-1,2-dihydroxy propane, (2R)-(-)-3-Chloropropane-1,2-diol
M0967-10G M0967-25G
TCIAM0967-10GEA 43 EUR
TCIAM0967-10G TCIAM0967-25G
(R)-(-)-3-Chloro-1,2-propanediol ≥96.0% (por GC)
(R)-(-)-3-Chloro-1,2-propanediol
Fórmula: ClCH₂CHOHCH₂OH
Peso Molecular: 110.54 g/mol
Ponto de ebulição: 95°C
Densidade: 1.322
Ponto de Inflamação: 126°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00135169
Número CAS: 57090-45-6
EINECS: 435-560-9
UN: 2689
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c93f34937887b5d732f683f9754e102a9ed6651&vid=0c93f34937887b5d732f683f9754e102a9ed6651&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -7.0 to -10.0 deg (C=2, H2O)