Print…
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone monohydrate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Acetylphloroglucinol monohydrate, THAP monohydrate, Phloroacetophenone monohydrate
T1888-25G T1888-5G
TCIAT1888-25GEA 199 EUR
TCIAT1888-25G TCIAT1888-5G
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone monohydrate ≥98.0% (por GC)
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone monohydrate
Fórmula: C₈H₈O₄·1H₂O
Ponto de ebulição: 394 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 216…218 °C
Número MDL : MFCD00149091
Número CAS: 480-66-0
EINECS: 207-556-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b203f2ecee303aabd753f83adce87e85fdf6e1e&vid=1b203f2ecee303aabd753f83adce87e85fdf6e1e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 213.0 to 223.0 deg-C
Water 8.5 to 11.0 %