Print…
(±)-Lactato de metilo ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methyl Lactate, Methyl DL-lactate, Lactic acid methyll ester, Methyl (±)-2-hydroxypropionate
L0004-25ML L0004-500ML
TCIAL0004-25MLEA 17 EUR
TCIAL0004-25ML TCIAL0004-500ML
(±)-Lactato de metilo ≥98.0% (por GC)
(±)-Lactato de metilo
Fórmula: C₄H₈O₃
Ponto de ebulição: 144°C
Densidade: 1,118 g/cm³ (0 °C)
Ponto de Inflamação: 54°C
Número MDL : MFCD00066367
Número CAS: 547-64-8
EINECS: 208-930-0
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06094
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73d0cfa7773853ae506eef3631b80cec84dd5c74&vid=73d0cfa7773853ae506eef3631b80cec84dd5c74&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %