Print…
Rifampicin ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
R0079-25G R0079-5G
TCIAR0079-25GEA 188 EUR
TCIAR0079-25G TCIAR0079-5G
Rifampicin ≥98.0% (por análise titulométrica)
Rifampicin
Fórmula: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
Ponto de Fusão: 188°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00151389
Número CAS: 13292-46-1
EINECS: 236-312-0
Merck Index: 14,08216
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=caa43f5d24b888262b5bc9149d8ba00c9b1eb325&vid=caa43f5d24b888262b5bc9149d8ba00c9b1eb325&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 94.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %