Print…
2-Acetylthiophene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0724-25G A0724-500G A0724-100G
TCIAA0724-25GEA 17 EUR
TCIAA0724-25G TCIAA0724-500G TCIAA0724-100G
2-Acetylthiophene ≥98.0% (por GC)
2-Acetylthiophene
Fórmula: C₆H₆OS
Ponto de ebulição: 214°C
Ponto de Fusão: 9 °C
Densidade: 1,1704 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 91°C
Número MDL : MFCD00005442
Número CAS: 88-15-3
EINECS: 201-804-6
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4895e631a434b1a78878c45fc2cf9d73e7c6148&vid=f4895e631a434b1a78878c45fc2cf9d73e7c6148&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %