Print…
2-Chloro-5-methylthiophene ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2324-25G C2324-5G
TCIAC2324-25GEA 208 EUR
TCIAC2324-25G TCIAC2324-5G
2-Chloro-5-methylthiophene ≥96.0% (por GC)
2-Chloro-5-methylthiophene
Fórmula: C₅H₅ClS
Ponto de ebulição: 155°C
Número MDL : MFCD01632145
Número CAS: 17249-82-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3a5d0f5117c70ca0df44550409afd309f78c158&vid=e3a5d0f5117c70ca0df44550409afd309f78c158&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %