Print…
2-Chloro-3-methylthiophene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C1801-25G C1801-5G
TCIAC1801-25GEA 124 EUR
TCIAC1801-25G TCIAC1801-5G
2-Chloro-3-methylthiophene ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-3-methylthiophene
Fórmula: C₅H₅ClS
Ponto de ebulição: 54°C
Densidade: 1,2281 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00130083
Número CAS: 14345-97-2
EINECS: 238-296-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca57f56b35c13cb84006c0feaadda7e969e7e97a&vid=ca57f56b35c13cb84006c0feaadda7e969e7e97a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %