Print…
4-Bromo-2-methylthiophene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B3385-25G B3385-5G
TCIAB3385-25GEA 185 EUR
TCIAB3385-25G TCIAB3385-5G
4-Bromo-2-methylthiophene ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-2-methylthiophene
Fórmula: C₅H₅BrS
Ponto de ebulição: 62°C
Ponto de Inflamação: 68°C
Número MDL : MFCD04116367
Número CAS: 29421-92-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd678eb7e1efb123c30587aaa41a206d97779f9c&vid=bd678eb7e1efb123c30587aaa41a206d97779f9c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %