Print…
3-Bromo-4-methylthiophene ≥93.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B1541-25G B1541-5G
TCIAB1541-25GEA 209 EUR
TCIAB1541-25G TCIAB1541-5G
3-Bromo-4-methylthiophene ≥93.0% (por GC)
3-Bromo-4-methylthiophene
Fórmula: C₅H₅BrS
Ponto de ebulição: 180°C
Ponto de Inflamação: 77°C
Número MDL : MFCD00130084
Número CAS: 30318-99-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cea2bfcd740b94b6674e62ed6edb8cb04a10f32&vid=7cea2bfcd740b94b6674e62ed6edb8cb04a10f32&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %