Print…
2-Thiophenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
T2122-25G T2122-5G
TCIAT2122-25GEA 283 EUR
TCIAT2122-25G TCIAT2122-5G
2-Thiophenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Thiophenesulphonyl chloride
Fórmula: C₄H₃ClO₂S₂
Ponto de ebulição: 93°C
Ponto de Fusão: 33°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005426
Número CAS: 16629-19-9
EINECS: 240-677-1
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef2b7a30a3b22b34ab0fdc002caa63c1df4aee60&vid=ef2b7a30a3b22b34ab0fdc002caa63c1df4aee60&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %