Print…
1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Methylbis(trimethylsilyloxy)silane
H1267-25ML H1267-250ML
TCIAH1267-25MLEA 35 EUR
TCIAH1267-25ML TCIAH1267-250ML
1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxane ≥98.0% (por GC)
1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxane
Fórmula: C₇H₂₂O₂Si₃
Ponto de ebulição: 142°C
Ponto de Inflamação: 22°C
Número MDL : MFCD00048000
Número CAS: 1873-88-7
EINECS: 217-496-1
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e214975f2b7a2adb3239a3fc10b1df309dfb9fe&vid=1e214975f2b7a2adb3239a3fc10b1df309dfb9fe&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %