Print…
Hexamethyldisiloxane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
H0091-25ML H0091-500ML H0091-100ML
TCIAH0091-25MLEA 16 EUR
TCIAH0091-25ML TCIAH0091-500ML TCIAH0091-100ML
Hexamethyldisiloxane ≥98.0% (por GC)
Hexamethyldisiloxane
Fórmula: C₆H₁₈OSi₂
Ponto de ebulição: 100°C
Ponto de Fusão: –59 °C
Densidade: 0,764 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008265
Número CAS: 107-46-0
EINECS: 203-492-7
UN: 1993
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119496108-31
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed543d0ab0f5b3cb3a35f470960e65a7f4aaf543&vid=ed543d0ab0f5b3cb3a35f470960e65a7f4aaf543&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %