Print…
Pirrol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1H-Pyrrole
P0574-25ML P0574-500ML P0574-100ML
TCIAP0574-25MLEA 17 EUR
TCIAP0574-25ML TCIAP0574-500ML TCIAP0574-100ML
Pirrol ≥99.0% (por GC)
Pirrol
Fórmula: C₄H₅N
Ponto de ebulição: 130°C
Ponto de Fusão: -23°C
Densidade: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 39°C
Número MDL : MFCD00005216
Número CAS: 109-97-7
EINECS: 203-724-7
UN: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 14,08014
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7b298b28560533d1ffd65adb1866e19585e2b3c&vid=a7b298b28560533d1ffd65adb1866e19585e2b3c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Absorbance max. 0.200 (400nm)
Absorbance2 max. 0.020 (600nm)