Print…
6-Hydroxynicotinic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-Oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid, 6-Hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid, 6-Hydroxyniacin, 6-Hydroxypyridine-3-carboxylic acid
H0633-25G H0633-250G
TCIAH0633-25GEA 321 EUR
TCIAH0633-25G TCIAH0633-250G
6-Hydroxynicotinic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
6-Hydroxynicotinic acid
Fórmula: C₆H₅NO₃
Ponto de Fusão: 304…306 °C
Número MDL : MFCD00006277
Número CAS: 5006-66-6
EINECS: 225-682-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a1c955dfa3fb7b4e8105190aec1fe7d402ec4b1&vid=5a1c955dfa3fb7b4e8105190aec1fe7d402ec4b1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH very faint turbidity