Print…
2-Aminonicotinic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Aminopyridine-3-carboxylic acid, 2-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
A0994-25G A0994-5G
TCIAA0994-25GEA 79 EUR
TCIAA0994-25G TCIAA0994-5G
2-Aminonicotinic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-Aminonicotinic acid
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Peso Molecular: 138.13 g/mol
Ponto de Fusão: 297
Número MDL : MFCD00006318
Número CAS: 5345-47-1
EINECS: 226-296-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ef0ba537795ec160a717d809d9d716887ebb7a8&vid=1ef0ba537795ec160a717d809d9d716887ebb7a8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution very faint turbidity