Print…
Methyl isonicotinate ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, 4-Picolinic acid methyl ester, Methyl 4-pyridinecarboxylate, Pyridine-4-carboxylic acid methyl ester, Isonicotinic acid methyl ester
I0141-25G I0141-100G
TCIAI0141-25GEA 21 EUR
TCIAI0141-25G TCIAI0141-100G
Methyl isonicotinate ≥99.0% (por análise titulométrica)
Methyl isonicotinate
Fórmula: C₇H₇NO₂
Ponto de ebulição: 209°C
Ponto de Fusão: 17 °C
Densidade: 1,161 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 82°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006427
Número CAS: 2459-09-8
EINECS: 219-546-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e33ef6385f479d7f47b789887ec5b789cc160c2&vid=7e33ef6385f479d7f47b789887ec5b789cc160c2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %