Print…
Ethyl isonicotinate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Picolinic acid ethyl ester, 4-Pyridinecarboxylic acid ethyl ester, Pyridine-4-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-pyridinecarboxylate, Isonicotinic acid ethyl ester
I0137-25ML I0137-500ML
TCIAI0137-25MLEA 34 EUR
TCIAI0137-25ML TCIAI0137-500ML
Ethyl isonicotinate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ethyl isonicotinate
Fórmula: C₈H₉NO₂
Peso Molecular: 151.16 g/mol
Ponto de ebulição: 220
Ponto de Inflamação: 87°C
Número MDL : MFCD00006428
Número CAS: 1570-45-2
EINECS: 216-379-2
Merck Index: 13,05206
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6cc71284275941fb65858c2acfa1e25e4863a10&vid=f6cc71284275941fb65858c2acfa1e25e4863a10&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %