Print…
Methyl nicotinate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Picolinic acid methyl ester, 3-(Methoxycarbonyl)pyridine, Pyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Nicotinic acid methyl ester, 3-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 3-pyridinecarboxylate
N0086-25G N0086-500G
TCIAN0086-25GEA 19 EUR
TCIAN0086-25G TCIAN0086-500G
Methyl nicotinate ≥98.0% (por GC)
Methyl nicotinate
Fórmula: C₇H₇NO₂
Ponto de ebulição: 209 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 39 °C
Densidade: 1,0048 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 95 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006388
Número CAS: 93-60-7
EINECS: 202-261-8
Merck Index: 14,06100
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6732db3d96a115a11247f72680bb50794cd607a7&vid=6732db3d96a115a11247f72680bb50794cd607a7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency