Print…
Ethyl nicotinate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Pyridinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 3-pyridinecarboxylate, Pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-Picolinic acid ethyl ester, Nicotinic acid ethyl ester
N0085-25ML N0085-500ML N0085-100ML
TCIAN0085-25MLEA 18 EUR
TCIAN0085-25ML TCIAN0085-500ML TCIAN0085-100ML
Ethyl nicotinate ≥99.0% (por GC)
Ethyl nicotinate
Fórmula: C₈H₉NO₂
Ponto de ebulição: 224°C
Densidade: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 93°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006389
Número CAS: 614-18-6
EINECS: 210-370-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=495389719aa3967611668629a4d272accae4552f&vid=495389719aa3967611668629a4d272accae4552f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %