Print…
Isoniazid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Picolinic acid hydrazide, 4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, Isonicotinic hydrazide, Pyridine-4-carboxylic acid hydrazide, Isonicotinic acid hydrazide
I0138-25G I0138-500G I0138-100G
TCIAI0138-25GEA 21 EUR
TCIAI0138-25G TCIAI0138-500G TCIAI0138-100G
Isoniazid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Isoniazid
Fórmula: C₆H₇N₃O
Ponto de Fusão: 169…172 °C
Densidade: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: ≥ 250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006426
Número CAS: 54-85-3
EINECS: 200-214-6
Merck Index: 14,05186
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1946f0c3a3d86d9b196f289e965ec92a006cfcb9&vid=1946f0c3a3d86d9b196f289e965ec92a006cfcb9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
Melting point 170.0 to 173.0 deg-C